certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
2000 μg/mL in dichloromethane
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
InChI key
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 1703和ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该CRM的信息都可以在分析证书上找到。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3