Merck
CRM46916
Supelco
玉米烯酮 溶液
certified reference material, 50 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
别名:
ZON
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22O5
CAS号:
分子量:
318.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
50 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
OC1=C(C(O[C@@H](C)CCC2)=O)C(/C=C/CCCC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。玉米烯酮,也称F-2毒素,由不同镰刀菌真菌产生,如, 禾谷镰刀菌黄色镰刀菌F. cerealis木贼镰刀菌克地镰刀菌半裸镰刀菌。这些真菌是谷物(如玉米和其它谷物)中的常见污染物。它是一种次级代谢产物,由于与内源性雌激素结构相似,它具有强大的雌激素活性。
應用
该CRM也可用于以下应用:
  • 开发一种用于测定玉米和玉米基动物饲料样品中的玉米烯酮的荧光测定流通传感器(fluorometric flow-through sensor)
  • 在凝胶渗透色谱萃取后通过气相色谱-三重四极杆质谱(GC-QqQ-MS)进行食用植物油中玉米烯酮及其五种衍生物的多残留分析
  • 采用多壁碳纳米管-磁性纳米颗粒(MWCNT-MNP)和超高效液相色谱-串联质谱(UHPLC-MS/MS)通过磁性固相萃取同时测定玉米样品中的玉米烯酮及其衍生物
  • 基于胶体金球(AuSP)和纳米棒(NR)制备免疫色谱试纸用于谷物样品中玉米烯酮的目视鉴定
  • 同位素稀释-液相色谱-串联质谱(ID-LC-MS/MS)法测定玉米样品中的玉米烯酮及其五种代谢产物
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.