Merck
92177
Supelco
4-羟基苯甲酸异丁酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O3
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)