Merck
91644
Supelco
2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪
analytical standard
别名:
6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺, 苯并胍胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N5
CAS号:
分子量:
187.20
Beilstein:
153223
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChI key
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)