主要文件
82036-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-X200 HPLC Guard Cartridge, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
材料
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L17
包裝
pkg of 1 kit
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2 mm × 2.1 mm
基質
polymeric
基質活性組
sulfonic acid phase
粒徑
10 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
套件包括 1 个柱套和 2 根保护柱
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)