主要文件
819666
TSKgel® SuperHZ (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
别名:
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL® 体积排阻(H 类型)HPLC 保护柱, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L21
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 19666
參數
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
3.5 cm × 4.6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
polystyrene-divinylbenzene phase
粒徑
3 μm
孔徑
mixed
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TSK-GEL 保护柱是 Stand-Alone 型的,无需单独的保护柱柱套。
Guard Column for 6mmID TSKgel SuperHZ1000-4000 and HZM-N & -M columns, 3μm
外觀
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)