product name
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)HPLC 保护柱, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 19321
參數
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
3.5 cm × 4.6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
7 μm
孔徑
mixed
工作pH值
2-12
分離技術
size exclusion (SEC)