主要文件
819010
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, carbamoyl phase
别名:
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1.5 cm x 3.2 mm ID, 5 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L68
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 3 ea
製造商/商標名
Tosoh 19010
參數
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1.5 cm × 3.2 mm
表面積
450 m2/g
基質
silica particle platform
基質活性組
carbamoyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
需要但未提供
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)