Key Documents
818154
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
别名:
SUPER ODS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL® 反相 HPLC 色谱柱, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L1
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh Super-ODS, 18154
標籤範圍
8% Carbon, endcapped
參數
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4.0 mL/min flow rate
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 4.6 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
2.3 μm
孔徑
140 Å pore diameter
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
外觀
Shipped in 70% methanol - 30% water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)