主要文件
806758
TSKgel® PW-Type (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
别名:
TSKgel® PW-Type Guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh 06758
参数
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
7.5 cm × 21.5 mm
基质
polymer particle platform
基质活性基团
hydroxylated methacrylate phase
粒径
17 μm
孔径
200 Å
工作pH值
2-12
分离技术
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Guard Column for 21.5mmID TSKgel G2500-G3000PW columns, 17μm
外形
Shipped in water.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)