product name
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel hardware
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
BIOshell
特點
endcapped: no
分析物化學類別
peptides
製造商/商標名
BIOshell
包裝
1 ea of
參數
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 2.1 mm
表面積
65 m2/g
基質
spherical silica particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
2.0 μm
孔徑
160 Å pore size
工作pH值範圍
1-8
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)