Merck
64840-U
Supelco
套管
cellulose, size 25 mm × 80 mm
别名:
纤维素套管 25×80,每包 25 件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NB.21
材料
cellulose
包裝
pkg of 25
尺寸
25 mm × 80 mm
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
高纯纤维素材料,壁厚约 1.5mm,或高质量硼硅玻璃,40-60μm 多孔圆盘。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)