主要文件
64716-U
Supelco
带孔盖和隔垫的螺纹口迷你烧瓶
volume 25 mL, pkg of 12 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115724
NACRES:
NB.21
物料
clear borosilicate glass flask
包装
pkg of 12 ea
体积
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
当与孔盖和 PTFE 硅树脂隔垫(已包括)或 Mininert 阀结合使用时,耐热硼硅玻璃烧瓶可实现惰性密封。对饮用水和三卤甲烷进行液液萃取效果非常好。也可用于样品收集、溶液制备、衍生化反应、萃取和许多其他应用。
其他说明
迷你烧瓶的盖备件的货号为 27176,隔垫备件的货号为 27177。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)