Key Documents
63339-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1 mm, HPLC Column
别名:
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC色谱柱, column L × I.D. 15 cm × 1 mm
材料
stainless steel hardware
品質等級
agency
suitable for USP L26
描述
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
產品線
BIOshell
特點
endcapped
包裝
pkg of 1 unit
標籤範圍
0.6% carbon loading
參數
90 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
柱長度 × 內徑
15 cm × 1 mm
表面積
22 m2/g
基質
spherical silica particle platform
基質活性組
C4 (butyl) phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
1000 Å
工作pH值範圍
2-9
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
BIOshell IgG 1000Å C4是一种基于新型大孔(1000Å) Fused-Core®颗粒设计的高速、高效液相色谱柱。熔融核颗粒提供了一个围绕固体硅芯的高纯度二氧化硅的多孔薄外壳。这种颗粒设计在0.5微米的多孔薄外壳中的扩散路径较浅,且总体粒径小至2.7微米,因此柱效很高。BIOshell IgG 1000Å C4的紧密键合、广泛封端的二甲基丁基固定相提供了稳定的反相填料,可用于分离蛋白质等高分子量化合物。
法律資訊
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)