主要文件
59102-U
Supelco
高效液相色谱柱空柱管套装
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
材料
316L stainless steel
內徑 × 外徑 × 長度
4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
每套色谱柱空柱管包括一根精密抛光的 316 不锈钢空柱管、两个柱头组件,两个接头螺母和两个密封垫圈(用于 1/16 英寸外径的管路)以及两只
2μm 孔径的筛板。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)