Merck
58646
矫直钳
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
包裝
pkg of 1 ea
一般說明
钳口带沟槽,1/16 英寸不锈钢管专用。握把装有弹簧,易于操作。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)