Key Documents
58170AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
CHIRALPAK ® AGP HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L41
產品線
CHIRALPAK®
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
CHIRALPAK®
參數
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 3 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
glycoprotein, alpha1- phase
粒徑
5 μm
工作pH值
2-8
分離技術
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1983 年 Hermansson 描述了如何将天然蛋白质固定在二氧化硅载体上用于手性分离 (1)。蛋白质含有大量一种构型的手性中心,以及许多其他有助于一般保留过程的位点。大赛璐酸性糖蛋白手性柱CHIRALPAK AGP在目前可用的所有蛋白相中具有最广泛的选择性。CHIRALPAK AGP 相使用 α 1 -酸性糖蛋白 (AGP) 作为手性选择剂固定于球形 5μm 二氧化硅颗粒。键合 AGP 是一种非常稳定的蛋白质,可耐受纯有机溶剂、高温和4~7的 pH 值。CHIRALPAK AGP 手性柱在反相模式下运行,可分离极广范围的原料药物(例如酸、胺和中性化合物)的对映体。流动相的 pH 值、离子强度以及有机改性剂的性质和浓度可调节对映选择性和保留值。
特性:
  • 手性分子的直接反相拆分
  • 用多种有机改性剂稳定
  • 提供分析和半制备规格
(1) Hermansson,J. 使用 a1-酸性糖蛋白作为手性固定相直接液相色谱分离外消旋药物。J CHROMATOGR A, 1983, 269, 71-80.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)