Key Documents
57401
备用灯泡
for use with PHRED Reactor, λmax, 254 nm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
λmax
254 nm
相容性
for use with PHRED Reactor
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)