Merck
57331
Supelco
SPME 光纤支架
greener alternative
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
應用
food and beverages
相容性
for use with Non-CTC CombiPAL Type Autosamplers
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是绿色环保的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
该支架可对包被的纤维进行保护,并控制在分析物在吸附和解吸附时的纤维暴露。该支持可无限次被重复利用并接受可替换的纤维束。 首次使用的用户必须同时订购支架和纤维束。
用于手动进样的纤维支架
可调节的深度指导可对用于进样的纤维进行定位并正确放置在GC注射口的加热区域。纤维可在暴露的位置进行锁定。
用于自动化进样或HPLC分析的纤维支架
可结合Varian 8100/8200 AutoSampler 或我们的SPME/HPLC接口使用该纤维支架。一款SPME升级试剂盒对于使用Varian AutoSampler进行操作是必需的-联系Varian仪器部门获取关于系统要求的更多信息。
用于CTC CombiPAL/CombiPAL-xt及Gerstel MPS2的纤维支架
法律資訊
CombiPAL is a trademark of CTC Analytics
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)