Merck
57326-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
别名:
65μm PDMS-DVB 手动 StableFlex 固相微萃取萃取头,3支/盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115724
NACRES:
NB.21
产品名称
SPME固相微萃取萃取头,二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, StableFlex, for use with manual holder
物料
StableFlex fiber
plain pink hub
质量水平
针尺寸
24 ga
包装
pkg of 3 ea
环保替代产品特性
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
技术
solid phase microextraction (SPME): suitable
光纤长度
1 cm
基质活性基团
PDMS/DVB coating
应用
food and beverages
相容性
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种绿色的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
应用
挥发性物质、胺类和硝基芳族化合物
附注
键合到柔性熔融石英芯层上的涂层,在更不易断裂的萃取上获得更合适的涂层。与在标准熔融石英芯层上的同样涂层相比,在萃取选择性上略有区别。不含弹簧的 2cm 萃取头组件。
法律信息
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)