主要文件
567272-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard{ 保护柱芯
3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
质量水平
包装
pkg of 2 ea
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
2 cm × 4 mm
表面积
100 m2/g
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
孔径
300 Å
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
包装
适用于 4.0mm 内径和 4.6mm 内径的分析柱。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)