product name
Discovery® BIO 大孔 C18 高效液相色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
9.2% Carbon loading
參數
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 2.1 mm
表面積
100 m2/g
表面覆盖率
3.6 μmol/m2
基質
silica particle platform
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
2-8
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
RP-HPLC 上获得的多肽谱图可提供许多关于蛋白质结构、稳定性和纯度等有价值的信息。为达到预期效果,RP-HPLC 色谱柱必须能够分离样品中高百分比的多肽。多肽含量越高,获得的信息越有用。Discovery BIO 大孔 C18 柱可从酶解物中获得分离度很高的 RP-HPLC 多肽谱图。对 Discovery BIO 大孔系列产品所采用的硅胶和键合相化学性质的改进,增加了色谱柱的柱效并减少了拖尾,因而提高分离度。另一个优点是流动相中不需要 TFA 即可分析多肽,从而增强了 LC-MS 信号。
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
抗體
产品编号
说明
价格
相关内容
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.