主要文件
53209-U
Supelco
SupelMIP® Chloramphenicol solid phase extraction (SPE) Tube
bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
SupelMIP® 固相萃取 — 氯霉素, bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
材料
polypropylene tube
品質等級
產品線
SupelMIP®
成份
bed wt., 25 mg
包裝
pk of 50
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
3 mL
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SupelMIP 固相萃取相由 MIP Technologies AB 所开发,它是分子印迹聚合物的的领导者和商业先锋之一。此固定相可用于大规模分离、分析色谱和样品制备。
SupelMIP 固相萃取产品线是由高度交联聚合物组成。该类特殊的固定相对提取单个目标分析物或结构相似的分析物具有极高的选择性。 在MIP合成过程中模仿目标分析物设计模板分子,该模板分子形成的洞穴或印记正好与目标分析物的立体和化学结构相匹配,这使得在 MIP 合成中引入选择性成为可能。
精心设计的印迹点是通过分子模拟、实验设计或筛选方法形成的,该印记点或洞穴能够提供多种与目标分析物的相互作用点。这可实现固相和分析物之间更强的相互作用。从而,在固相萃取方法中可允许更苛刻的冲洗条件,最终得到更干净的萃取物。由于萃取选择性得到显著提高,观察到的背景更低,使得分析物的检测限更低。
请访问 www.sigma-aldrich.com/supelmip 了解更多信息。
應用
开发并经优化用于生物基质中氯霉素选择性萃取的 MIP 相。
氯霉素这种广谱抗生素现在已被欧盟、美国和加拿大等许多国家和组织所禁用。该 MIP 相及其相关方法为食品和生物基质中氯霉素的定量分析提供了简单有效且高选择性的萃取方法。可稳定地获得比最低要求执行限量 (MPRL) 小得多的检测极限。
特點和優勢
  • 针对复杂基质中痕量分析的高选择性固相萃取
  • 获得更低的检测极限
  • 节省大量的时间和费用
  • 提高了质谱的兼容性
法律資訊
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
200.3 °F
閃點(°C)
93.5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.