Key Documents
50164-U
Nucleosil® C18 HPLC色谱柱
pore size 100 Å, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
别名:
Octadecyl Silica Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L1
品質等級
產品線
Nucleosil®
特點
endcapped
製造商/商標名
Nucleosil®
標籤範圍
15% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
12.5 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
octadecyl
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)