品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 10 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
InChI 密鑰
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
其他說明
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com。
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 48499是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学数据资料库的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.