Merck
48266
Supelco
ASTM® D5134 D5134 定性参考重整油标准品
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
agency
ASTM® D5134
包裝
pkg of 6 × 1 mL
濃度
(Approx. 70 identified components. Neat fraction.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
32 °C
應用
petroleum
格式
multi-component solution
儲存溫度
room temp
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
其他說明
大约 70 种经鉴定的组分。纯净馏分。实际的精炼厂重整油产品。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Central nervous system,Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F
閃點(°C)
21 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)