主要文件
47411-U
Supelco
EPA 8240B/8260A 基质加标混标
certified reference material, 2500 μg/mL each component in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 8240,8260
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type matrix spiking
包裝
ampule of 1 mL
濃度
2500 μg/mL each component in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
一般說明
EPA 8240B/8260A基质加标混合物是一种含有苯、氯苯、1,1-二氯乙烯、甲苯和三氯乙烯作为认证标准物质(CRM)的多组分溶液。
US EPA 8000系列方法是用于鉴别和定量EPA′s附录VIII和附录IX列表中活性有害处理、贮藏和处置场所固体废物和地下水中卤化和芳香挥发性有机化合物(VOC)的分析方法。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Benzene
    Chlorobenzene
    1,1-Dichloroethylene
    Toluene
    Trichloroethylene
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)