Merck
29575-U
CGA-580 气瓶调节器
2-stage high purity plus, parameter 0-150 psi
别名:
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
參數
0-150 psi
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)