主要文件
29434-U
Supelco
经过认证的 8×40mm 样品瓶(包括瓶盖)
volume 1 mL, amber glass vial, clear polyethylene cap
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
amber glass vial
clear polyethylene cap
特点
closure type polyethylene cap (starburst interior)
包装
pkg of 250 ea
外径 × 高度 × 内径
8 mm × 40 mm × 6 mm
体积
1 mL
配件
plug for 8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)