Merck
28024-U
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 50 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
SB.54
特點
ferrule type long
包裝
pkg of 50 ea
內徑
0.8 mm
相容性
0.53 mm Column I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
特性:用手拧四分之一圈可紧固密封。可重用性高。不会粘连金属或玻璃。
材料成分:DuPont VESPEL SP-21(85% 聚酰亚胺,15% 石墨)
最高温度:
400°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)