Merck
27426
Supelco
用于卡口样品瓶的瓶盖
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/silicone (with slit)
polypropylene seal
特點
closure type snap ring seal
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
接頭
thread for 11 mm snap ring
相容性
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1