Merck
2637525
Supelco
进样口衬管,直接 (SPME) 型,直型设计(未包装)
pkg of 25 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
包装
pkg of 25 ea
长度 × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
灭活(硅烷化)玻璃进样口衬管,用于毛细管进样口。
  • 配合 Agilent(5890、6890 和 7890)
  • 适合 Finnigan (9001GCQ)
  • 配合 Varian(CP-1177 植入器)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)