Merck
26048
Supelco
玻璃填充 GC 色谱柱(适用于Agilent,配置“A”)
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
glass column
製造商/商標名
Agilent
參數
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 外徑 × 內徑
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
基質
60/80 Carbopack B support
基質活性組
5% Carbowax 20M phase
柱類型
packed GC
相容性
for use with Agilent Configuration A
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
應用
血液酒精,溶剂
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 21641Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"), L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm化学品安全说明书
  • 11766Coated GC Packing, phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g化学品安全说明书
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)