主要文件
25740-U
Supelco
非极性熔融石英管
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.54
物料
fused silica tubing
组成
methyl (deactivated)
包装
pkg of 1 ea
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
5.0 m × 0.10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)