主要文件
24751
Supelco
2mL 卡口样品瓶,12mm×32mm,广口 (6.0mm)
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of 2000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
clear glass vial
特点
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 2000 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
体积
2 mL
配件
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
卡口样品瓶的瓶颈处有两个玻璃卡环,从而可用塑料卡口盖或铝质密封盖。虽然可以使用铝质密封盖,但聚乙烯卡口盖却无需进行钳口密封,从而有效节省时间。当样品为挥发性液体时,推荐使用聚丙烯 GC 卡口盖来实现气密密封。
其他说明
内衬管的直径因制造商而不同。只有下列货号的内衬管与此类广口样品瓶兼容。
  • 24719,24720 6×29mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24721 6×29mm 带底部支脚的玻璃内衬管
  • 24722 6×29mm 带底部支脚的聚丙烯内衬管
  • 24717,24718 6×31mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24715,24716 6×31mm 平底玻璃内衬管
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)