Key Documents
24697-U
Supelco
电池充电器
universal charger, for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers, AC/DC input 110 V / 240 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
技術
whole air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Battery charger is a 110V/220V AC charger used as accessories for field sampling pumps used in air monitoring applications.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)