Merck
24277
Supelco
PTA-5 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
eCl@ss:
32119290
材料
fused silica
品質等級
參數
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
125
df
0.50 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
應用
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary non-polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
毛细管GC柱也称开口管柱。载气流过中心孔,并且在整个柱长上不受限制。PTA-5毛细管气相色谱柱是经过特殊处理的非极性毛细管柱,主要用于氨基化合物。
应用 :该色谱柱设计用于分析胺和其他碱性分析物。
USP 代码 :无
  • 键合的
  • 碱改性聚(5% 二苯基/95% 二甲基硅氧烷)
温度限制
  • ≤0.32 mm I.D.:-60°C 至 320°C(等温或程序升温)
  • ≥0.53 mm 内径,<2 μm:-60°C 至 320°C(等温或程序化)
  • ≥0.53 mm 内径,≥2 μm: -60 °C至260 °C(等温的)或280 °C(程序性的)
其他說明
我们提供多种色谱配件,包括分析进样针
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Screening Procedure for 21 Amphetamine-Related Compounds in Urine Using Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography-Mass Spectrometry.
Battu C
Journal of Chromatographic Science, 36 (1), 1-7 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)