Merck
23632
Supelco
Y型 GlasSeal 连接头,熔融石英
pkg of 3 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
包裝
pkg of 3 ea
技術
gas chromatography (GC): suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
无需工具即可快速连接直径相同或不同的三片熔融石英管。无泄漏连接可用于将样品分流至两个柱中,或将柱流出物分流至两个检测器。经硅烷化处理,具有惰性内表面。适用于0.10 - 0.53 mm内径的熔融石英管。
應用
Y型 GlasSeal连接器可用于毛细管气相色谱-触角电位检测(GC-EAD),用于必需氨基酸甲酯的手性分析。
其他說明
我们提供各种色谱配件包括分析注射器
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Essential amino acid methyl esters: major sex pheromone components of the cranberry white grub, Phyllophaga anxia (Coleoptera: Scarabaeidae).
Zhang A
Journal of Chemical Ecology, 23 (1), 231-245 (1997)