主要文件
22990-U
Supelco
不锈钢 HPLC 配件
nut for for 1/16 in. tubing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
物料
stainless steel nut
包装
pkg of 10 ea
制造商/商品名称
VICI Valco® ZN1
配件
nut for 1/16" tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The Valco stainless steel nut has a longer hex portion for easier wrench access.
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1