Merck
22492
Supelco
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
包裝
pkg of 10 ea
內徑
1/4 in.
相容性
1/4 in. O.D. Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.
Supelco 已经完善了这些石墨密封垫的设计,以提供清晰整齐的外形,并且尽量减少毛刺。
特性:
用手拧四分之一圈可紧固密封。密封接触面积最大,降低了安装时色谱柱受到污染的风险。
材料成分:柔性石墨
最高温度:450°C
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)