agency
meets requirements for USP G1
品質等級
包裝
bottle of 10 g
參數
0-350 °C temp. range
技術
gas chromatography (GC): suitable
基質活性組
SP®-2100 phase
溶解度
chloroform: soluble
柱類型
packed GC
一般說明
GC 方法根据固定相的性质分为两类:气固色谱 (GSC) 和气液色谱 (GLC)。GSC 含有固体吸附材料,可通过静电力将溶质颗粒从流动相中除去。GLC 在惰性粒子表面或色谱柱壁上涂覆或粘合了一层薄薄的液体,根据其分配系数,溶质粒子保留在液相中。固定相的主要必要性是在合理时间内提供样品分离维持相完整性。其对化学和热变化应稳定。选择性、峰对称性、分析时间、分离度、峰拖尾是选择固定相应考虑的几个参数。SP-2100 是一种适用于固定相的甲基硅油。
合成的产品更纯净,分子量范围窄,不含用作 GC 固定相的痕量催化剂或杂质。
應用
用 Carbowax 20M 灭活的 SP-2100 熔融石英柱适用于确定分析木材树脂中脂肪酸和树脂酸的最佳条件。
法律資訊
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
214.0 °F - closed cup
閃點(°C)
101.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Operating variables in the analysis of tall oil acids by capillary gas chromatography.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 59, 494-500 (1982)
Peptides, 286-286 (1986)
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 605-605 (2006)
Methods of Air Sampling and Analysis, 98-98 (1988)