Merck
05346
Supelco
Decanoic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
别名:
Capric acid-1,2,3,4-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C6H20O2
分子量:
176.24
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)