Merck
ZRB1159
Sigma-Aldrich
抗-AFP抗体,克隆3B7,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3B7, monoclonal
recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt ~68.68 kDa
observed mol wt ~60 kDa
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆3B7是一种ZooMAb®兔重组单克隆抗体,可特异性检测甲胎蛋白。它靶向来自N端区域的白蛋白1域内的表位。
免疫原
His标记的重组片段,对应于来自人甲胎蛋白白蛋白1域、N端区域的192个氨基酸。
應用
质控检验
通过蛋白质印迹法在人肝组织裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:10,000稀释液在人胎儿肝组织裂解液中检测到AFP。
测试应用蛋白印迹分析:一个代表性批次以1:10,000稀释度在HepG2细胞裂解物中检测到AFP。
流式细胞术分析:取代表性批次1.0 μg,在HepG2细胞中检测到AFP。
免疫细胞化学应用:代表性批次的1:1,000稀释液在人胎儿肝组织切片中检测到AFP。
亲和结合试验分析:该抗体的代表性批次在亲和结合试验中以1.9 x 10^-9的KD结合AFP蛋白。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在HepG2细胞系中检测到AFP
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗AFP(克隆3B7 ZooMAb®,货号ZRB1159)是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向a-胎蛋白,并用于亲和结合测定、流式细胞术、免疫细胞化学,免疫组织化学和蛋白质印迹分析。
標靶描述
甲胎蛋白(UniProt:P02771;也称为α-胎儿蛋白、甲种胎儿球蛋白、AFP)由人AFP(也称为HPAFP)基因(基因ID:174)编码。 AFP是一种分泌性血浆蛋白,存在于4周以上的胎儿中,妊娠12-16周左右达到最高水平,出生后显著下降。AFP通过信号肽(aa 1-18)在胎儿肝脏内进行合成,该信号肽随后被切割以产生成熟的形式。它在许多物理化学性质上与白蛋白相似,参与多种生物功能,包括运输金属离子、药物、胆红素和类固醇。虽然在正常成年人中AFP水平较低,但据报道,它是肝损伤的可靠标志物,且AFP水平较高与肝炎、肝硬化和各种癌症(包括肝癌、胰腺癌和生殖系统癌症)有关。它也可以作为检测产前异常的可靠标志物。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Wang, X., and Wang, Q. (2018).Can.J. Gastroentrol.Hepatol.2018; Article 9049252)。
外觀
纯化的重组小鼠单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
每瓶25 μL,复溶后浓度为300 μg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1