主要文件
Z744116
Freezer box divider
to hold, 49 tube(s), pk of 12
别名:
freezer container, freezer storage, storage container
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
特点
to hold 49 tube(s)
包装
pack of 12
pk of 12
制造商/商品名称
Diversified Biotech FBCD-3000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Freezer box divider, 49 hole 12/pk
应用
Cryogenics
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)