Key Documents
Z743480
铝制加热/冷却块
for 1.5 mL cryogenic tubes, 55-wells
别名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.77
特點
for 1.5 mL cryogenic tubes, 55-wells
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech CHAM-3050
技術
PCR: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
每个冷却室都是一块坚固的铝块,包围着插入的小管以确保持续的高温或低温。