主要文件
Z742396
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
black, Holds 100 x slides 76x26 mm
别名:
slide storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123302
NACRES:
MA.01
物料
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
black
特点
Holds 100 x slides 76x26 mm
包装
pack of 12 ea
制造商/商品名称
Ted Pella 2302-6-CS
长度 × 宽度 × 高度
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
特点和优势
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
法律信息
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)