主要文件
Z742395
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
yellow, Holds 100 x slides 76x26 mm
别名:
slide storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123302
NACRES:
MA.01
材料
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
yellow
特點
Holds 100 x slides 76x26 mm
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Ted Pella 2302-5-CS
長度 × 寬度 × 高度
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
特點和優勢
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
法律資訊
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc