Merck
Z740271
铝制加热/冷却块
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
别名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.35
材料
aluminum
特點
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech CHAM-1020
技術
PCR: suitable
尺寸
156x171x25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
每个冷却室都是一块坚固的铝块,包围着插入的小管以确保持续的高温或低温。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1