Key Documents
Z688371
Tough-Spots®标签®
size diam. 1/2 in, white, pkg of 1000 roll
别名:
Tough-Spots®, solvent resistant labels, temperature resistant labels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene
white
包裝
pkg of 1000 roll
製造商/商標名
Diversified Biotech T-SPOTS-50
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
聚烯烃标签强韧、化学稳定,可抵抗大多数有机溶剂和腐蚀剂。它们可粘附在大多数塑料 †、玻璃和金属上,不会破裂、剥落或降解
耐温 从-196°C 至 100°C,韧点 ® 耐受沸水浴、中等烘箱温度 (150°C)、高压灭菌和极端冷冻温度(液相和气相氮)
特殊设计的标签页 具有特殊的顶部涂层,易于接受激光打印。激光打印机中,耐热、固定平板不会堵塞
尺寸理想 -适合各种微量离心管盖、冷冻瓶盖和盖子,以及许多其他实验室容器盖、盖子和封盖
颜色编码 - 3 / 8 英寸。(9.5 mm) 和 1 / 2 in. (13 mm) 直径的激光韧点 ® 有白色、蓝色、绿色、橙色、红色和黄色
法律資訊
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech