物料
violet rack
无菌性
non-sterile
特点
barrier: no
包装
pack of 24 (includes 1 reusable box)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030 073.169
Eppendorf® 022491385
长度
120 mm
最大体积
5 mL
体积范围
100-5000 μL
体积
100—5000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
ep T.I.P.S. 盒和钉仓系统的一部分,用于无污染地处理再灌注托盘,塑料盖保护托盘在转移到工作盒时不会接触托盘。
可高温高压消毒的工作箱,针对多道移液器进行了优化,带有可拆卸的盖子和更大的占地面积,避免翻倒。可堆叠。随附注意事项。
可高温高压消毒的工作箱,针对多道移液器进行了优化,带有可拆卸的盖子和更大的占地面积,避免翻倒。可堆叠。随附注意事项。
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
实验方案
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis